4-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR318041-1G
APOSOR318041-1GEA
232
EUR
APOSOR318041-1G
4-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 90%
4-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Formel:
C₈H₇NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00111513 CAS-Nummer: 24202-74-2 |