Ethyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318043-1G
APOSOR318043-1GEA
359
EUR
APOSOR318043-1G
Ethyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate 95+%
Ethyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₇H₁₀N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10688281 CAS-Nummer: 33458-27-4 |