2-tert-Butyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318046-1G
APOSOR318046-1GEA
630
EUR
APOSOR318046-1G
2-tert-Butyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 95+%
2-tert-Butyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11052308 CAS-Nummer: 1049676-91-6 |