2-Amino-5-methylnicotinaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-5-methylpyridine-3-carboxaldehyde
OR318050-1G
APOSOR318050-1GEA
957
EUR
APOSOR318050-1G
2-Amino-5-methylnicotinaldehyde 95+%
2-Amino-5-methylnicotinaldehyde
Formel:
C₇H₈N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09754122 CAS-Nummer: 1023814-35-8 |