5-Methyl-6-morpholinopyridin-3-ylboronic acid hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318075-1G
APOSOR318075-1GEA
807
EUR
APOSOR318075-1G
5-Methyl-6-morpholinopyridin-3-ylboronic acid hydrochloride 95+%
5-Methyl-6-morpholinopyridin-3-ylboronic acid hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₆BClN₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11040540 CAS-Nummer: 1231955-78-4 |