1,6-Naphthyridine-5-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR318079-1G
APOSOR318079-1GEA
1210
EUR
APOSOR318079-1G
1,6-Naphthyridine-5-carboxylic acid 95+%
1,6-Naphthyridine-5-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆N₂O₂ Molecular Weight: 174.16 g/mol Schmelzpunkt: 193 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06762718 CAS-Nummer: 74048-24-1 |