8-Bromo-1,6-naphthyridin-5(6H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR318080-1G
APOSOR318080-1GEA
290
EUR
APOSOR318080-1G
8-Bromo-1,6-naphthyridin-5(6H)-one
8-Bromo-1,6-naphthyridin-5(6H)-one
Formel:
C₈H₅BrN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00928592 CAS-Nummer: 155057-97-9 |