5-Piperazin-1-yl-1,6-naphthyridine hydrochloride 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR318082-1G
APOSOR318082-1GEA 1210 EUR
APOSOR318082-1G
5-Piperazin-1-yl-1,6-naphthyridine hydrochloride 90%
5-Piperazin-1-yl-1,6-naphthyridine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅ClN₄
Schmelzpunkt: >215 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09753939
CAS-Nummer: 1171412-23-9