8-(Piperazin-1-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1,7-naphthyridine dihydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR318085-1G
APOSOR318085-1GEA
1110
EUR
APOSOR318085-1G
8-(Piperazin-1-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1,7-naphthyridine dihydrochloride 95+%
8-(Piperazin-1-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1,7-naphthyridine dihydrochloride
Formel:
C₁₂H₂₀Cl₂N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11052318 CAS-Nummer: 1233513-21-7 |