2,3-Diphenyl-1,4,8-triazaspiro[4.5]deca-1,3-diene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318087-1G
APOSOR318087-1GEA
411
EUR
APOSOR318087-1G
2,3-Diphenyl-1,4,8-triazaspiro[4.5]deca-1,3-diene 95+%
2,3-Diphenyl-1,4,8-triazaspiro[4.5]deca-1,3-diene
Formel:
C₁₉H₁₉N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11052319 CAS-Nummer: 1049676-93-8 |