3-(3-Bromophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR318108-1G
APOSOR318108-1GEA
957
EUR
APOSOR318108-1G
3-(3-Bromophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
3-(3-Bromophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel:
C₁₂H₁₂BrN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258797 CAS-Nummer: 916423-55-7 |