2-Methyl-2,3-dihydro-1,2-benzisothiazol-3-ol 1,1-dioxide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318128-1G
APOSOR318128-1GEA
1220
EUR
APOSOR318128-1G
2-Methyl-2,3-dihydro-1,2-benzisothiazol-3-ol 1,1-dioxide 95+%
2-Methyl-2,3-dihydro-1,2-benzisothiazol-3-ol 1,1-dioxide
Formel:
C₈H₉NO₃S Molecular Weight: 199,227 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28103339 CAS-Nummer: 156359-48-7 |