2-Methyl-5-nitrophenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-Methyl-5-nitrophenylboronic Acid Pinacol Ester
OR3190-1G
APOSOR3190-1GEA
109
EUR
APOSOR3190-1G
2-Methyl-5-nitrophenylboronsäurepinakolester 98%
2-Methyl-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₈BNO₄ Molecular Weight: 263,1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027081 CAS-Nummer: 957062-84-9 |