5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32002-1G
APOSOR32002-1GEA
1570
EUR
APOSOR32002-1G
5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-carbonitrile 95%
5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₈N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00172106 CAS-Nummer: 24400-67-7 |