3-(Dimethylamino)-2-(2-thienyl)acrylonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32006-1G
OR32006-25G
OR32006-5G
APOSOR32006-1GEA
122
EUR
APOSOR32006-1G
APOSOR32006-25G
APOSOR32006-5G
3-(Dimethylamino)-2-(2-thienyl)acrylonitrile 95%
3-(Dimethylamino)-2-(2-thienyl)acrylonitrile
Formel:
C₉H₁₀N₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00138239 CAS-Nummer: 165404-37-5 |