1-[4-(1H-Pyrazol-5-yl)phenyl]-1,4-dihydropyridin-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32013-1G
APOSOR32013-1GEA
1570
EUR
APOSOR32013-1G
1-[4-(1H-Pyrazol-5-yl)phenyl]-1,4-dihydropyridin-4-one 95%
1-[4-(1H-Pyrazol-5-yl)phenyl]-1,4-dihydropyridin-4-one
Formel:
C₁₄H₁₁N₃O Molecular Weight: 237,257 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00139310 CAS-Nummer: 241488-24-4 |