5-Brom-2-hydroxy-3-picolin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3202-5G
APOSOR3202-5GEA 21.9 EUR
APOSOR3202-5G
5-Brom-2-hydroxy-3-picolin
5-Brom-2-hydroxy-3-picolin
Formel: C₆H₆BrNO
Schmelzpunkt: 170…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03427657
CAS-Nummer: 89488-30-2