Ethyl-1H-1,2,4-triazol-1-ylacetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetate
OR32023-1G
APOSOR32023-1GEA
1330
EUR
APOSOR32023-1G
Ethyl-1H-1,2,4-triazol-1-ylacetate 95%
Ethyl-1H-1,2,4-triazol-1-ylacetate
Formel:
C₆H₉N₃O₂ Molecular Weight: 155,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00215199 CAS-Nummer: 56563-01-0 |