(2Z)-3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)prop-2-en-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32024-1G
APOSOR32024-1GEA
1570
EUR
APOSOR32024-1G
(2Z)-3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)prop-2-en-1-one 95%
(2Z)-3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₃H₁₄N₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00214690 CAS-Nummer: 241146-78-1 |