1-(3-Phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-1,2,4-triazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32025-1G
APOSOR32025-1GEA
1570
EUR
APOSOR32025-1G
1-(3-Phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-1,2,4-triazole 95%
1-(3-Phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-1,2,4-triazole
Formel:
C₁₁H₉N₅ Molecular Weight: 211,223 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00214691 CAS-Nummer: 241146-80-5 |