6-Chloro-2-(4-methylphenyl)-1H-1,3-benzodiazol-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32033-1G
APOSOR32033-1GEA
1570
EUR
APOSOR32033-1G
6-Chloro-2-(4-methylphenyl)-1H-1,3-benzodiazol-1-ol 95%
6-Chloro-2-(4-methylphenyl)-1H-1,3-benzodiazol-1-ol
Formel:
C₁₄H₁₁ClN₂O Molecular Weight: 258,703 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00141397 CAS-Nummer: 250610-26-5 |