2-Chloro-6-(methylsulphanyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-6-(methylthio)pyridine
OR32036-1G
APOSOR32036-1GEA
874
EUR
APOSOR32036-1G
2-Chloro-6-(methylsulphanyl)pyridine 95%
2-Chloro-6-(methylsulphanyl)pyridine
Formel:
C₆H₆ClNS Molecular Weight: 159,637 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173422 CAS-Nummer: 77145-64-3 |