1-Bromo-4-isobutylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3204-25G
APOSOR3204-25GEA
89.9
EUR
APOSOR3204-25G
1-Bromo-4-isobutylbenzene
1-Bromo-4-isobutylbenzene
Formel:
C₁₀H₁₃Br Molecular Weight: 213.12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425886 CAS-Nummer: 2051-99-2 |