2-Chloro-N-[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32040-1G
APOSOR32040-1GEA
1570
EUR
APOSOR32040-1G
2-Chloro-N-[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetamide 95%
2-Chloro-N-[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetamide
Formel:
C₁₃H₁₇ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03119623 CAS-Nummer: 379255-22-8 |