2-Chloro-N-[4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]propanamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32042-1G
APOSOR32042-1GEA
336
EUR
APOSOR32042-1G
2-Chloro-N-[4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]propanamide 95%
2-Chloro-N-[4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]propanamide
Formel:
C₁₃H₁₇ClN₂O Molecular Weight: 252,74 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173029 CAS-Nummer: 251097-32-2 |