6-(3,4-Dichlorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32053-1G
APOSOR32053-1GEA
1570
EUR
APOSOR32053-1G
6-(3,4-Dichlorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
6-(3,4-Dichlorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₂H₆Cl₂N₂O Molecular Weight: 265,095 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00214977 CAS-Nummer: 142499-56-7 |