1-{6-Phenyl-3aH,4H,6H,8H,8aH-[1,3]dioxepino[5,6-d][1,2]oxazol-3-yl}ethan-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32054-1G
APOSOR32054-1GEA
1570
EUR
APOSOR32054-1G
1-{6-Phenyl-3aH,4H,6H,8H,8aH-[1,3]dioxepino[5,6-d][1,2]oxazol-3-yl}ethan-1-one, tech
1-{6-Phenyl-3aH,4H,6H,8H,8aH-[1,3]dioxepino[5,6-d][1,2]oxazol-3-yl}ethan-1-one
Formel:
C₁₄H₁₅NO₄ Molecular Weight: 261,273 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664164 CAS-Nummer: 317820-36-3 |