6-[(E)-2-Phenylethenyl]-2-(prop-2-en-1-yl)-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32061-1G
APOSOR32061-1GEA
1570
EUR
APOSOR32061-1G
6-[(E)-2-Phenylethenyl]-2-(prop-2-en-1-yl)-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one, tech
6-[(E)-2-Phenylethenyl]-2-(prop-2-en-1-yl)-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one
Formel:
C₁₅H₁₆N₂O Molecular Weight: 240,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793235 CAS-Nummer: 1421944-10-6 |