6-[(E)-2-(4-Methoxyphenyl)ethenyl]pyridazin-3-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32064-1G
APOSOR32064-1GEA
1570
EUR
APOSOR32064-1G
6-[(E)-2-(4-Methoxyphenyl)ethenyl]pyridazin-3-ol, tech
6-[(E)-2-(4-Methoxyphenyl)ethenyl]pyridazin-3-ol
Formel:
C₁₃H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 228,247 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793268 CAS-Nummer: 83516-67-0 |