4-(4-Chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32066-1G
APOSOR32066-1GEA
0
EUR
APOSOR32066-1G
4-(4-Chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarbonitrile, tech
4-(4-Chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarbonitrile
Formel:
C₁₅H₁₂ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00663771 CAS-Nummer: 67438-99-7 |