N'-[(1E)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylidene]methoxycarbohydrazide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32072-1G
APOSOR32072-1GEA
1570
EUR
APOSOR32072-1G
N'-[(1E)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylidene]methoxycarbohydrazide, tech
N'-[(1E)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylidene]methoxycarbohydrazide
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₃ Molecular Weight: 222,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00792949 CAS-Nummer: 1202248-26-7 |