N-(4-Cyanophenyl)-2-methylprop-2-enamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32081-1G
APOSOR32081-1GEA
1570
EUR
APOSOR32081-1G
N-(4-Cyanophenyl)-2-methylprop-2-enamide, tech
N-(4-Cyanophenyl)-2-methylprop-2-enamide
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793366 CAS-Nummer: 90617-02-0 |