Ethyl-4-chloro-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 4-chloro-2-phenylpyrimidine-5-carboxylate
OR32087-1G
OR32087-5G
APOSOR32087-1GEA
244
EUR
APOSOR32087-1G
APOSOR32087-5G
Ethyl-4-chloro-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate 95%
Ethyl-4-chloro-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate
Formel:
C₁₃H₁₁ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01935974 CAS-Nummer: 24755-82-6 |