2-{[(4-Chlorophenyl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32092-1G
APOSOR32092-1GEA 1570 EUR
APOSOR32092-1G
2-{[(4-Chlorophenyl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione, tech
2-{[(4-Chlorophenyl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione
Formel: C₁₃H₁₂ClNO₂
Molecular Weight: 249,693 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00101155
CAS-Nummer: 62370-44-9