2-{[(3,5-Dichlorophenyl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32093-1G
APOSOR32093-1GEA
1570
EUR
APOSOR32093-1G
2-{[(3,5-Dichlorophenyl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione, tech
2-{[(3,5-Dichlorophenyl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione
Formel:
C₁₃H₁₁Cl₂NO₂ Molecular Weight: 284,138 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00171109 CAS-Nummer: 55118-98-4 |