2-{[(3,4-Dichlorophenyl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32094-1G
APOSOR32094-1GEA 1570 EUR
APOSOR32094-1G
2-{[(3,4-Dichlorophenyl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione, tech
2-{[(3,4-Dichlorophenyl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione
Formel: C₁₃H₁₁Cl₂NO₂
Molecular Weight: 284,138 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01569051
CAS-Nummer: 341968-23-8