2-{[(2,4-Dichlorophenyl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32096-1G
APOSOR32096-1GEA
1570
EUR
APOSOR32096-1G
2-{[(2,4-Dichlorophenyl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione, tech
2-{[(2,4-Dichlorophenyl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione
Formel:
C₁₃H₁₁Cl₂NO₂ Molecular Weight: 284,138 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01569053 CAS-Nummer: 341968-25-0 |