3-[(4-Chlorophenyl)methyl]-4-hydroxy-1-propyl-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32100-1G
APOSOR32100-1GEA
1570
EUR
APOSOR32100-1G
3-[(4-Chlorophenyl)methyl]-4-hydroxy-1-propyl-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
3-[(4-Chlorophenyl)methyl]-4-hydroxy-1-propyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel:
C₁₅H₁₆ClNO₂ Molecular Weight: 277,746 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01568725 CAS-Nummer: 477846-40-5 |