2-Chlor-6-methoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR321002-5G
APOSOR321002-5GEA
115
EUR
APOSOR321002-5G
2-Chlor-6-methoxybenzoesäure
2-Chloro-6-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₇ClO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00127702 CAS-Nummer: 3260-89-7 |