2-[(4-Chlorophenyl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32110-1G
APOSOR32110-1GEA
1570
EUR
APOSOR32110-1G
2-[(4-Chlorophenyl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
2-[(4-Chlorophenyl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
Formel:
C₁₄H₁₆ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02082068 CAS-Nummer: 112628-51-0 |