Methyl 4-cyclohexanecarbonyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl-4-(cyclohexylcarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR32114-1G
APOSOR32114-1GEA 671 EUR
APOSOR32114-1G
Methyl 4-cyclohexanecarbonyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl 4-cyclohexanecarbonyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₇NO₃
Molecular Weight: 235,279 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02571975
CAS-Nummer: 477848-90-1