4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32119-1G
OR32119-5G
APOSOR32119-1GEA
0
EUR
APOSOR32119-1G
APOSOR32119-5G
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehyde 95%
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₀O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03001224 CAS-Nummer: 145654-01-9 |