Ethyl (R)-2-(piperidin-2-yl)acetate hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321209-100MG
APOSOR321209-100MGEA
168
EUR
APOSOR321209-100MG
Ethyl (R)-2-(piperidin-2-yl)acetate hydrochloride 97%
Ethyl (R)-2-(piperidin-2-yl)acetate hydrochloride
Formel:
C₉H₁₇NO₂·ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD13184088 CAS-Nummer: 1000291-88-2 |