5-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)thiazole hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321216-100MG
APOSOR321216-100MGEA
168
EUR
APOSOR321216-100MG
5-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)thiazole hydrochloride 97%
5-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)thiazole hydrochloride
Formel:
C₈H₁₀N₂S·ClH Molecular Weight: 202,704 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD29075569 CAS-Nummer: 2244084-18-0 |