4-(3,4,5-Trichlorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321219-100MG
APOSOR321219-100MGEA
333
EUR
APOSOR321219-100MG
4-(3,4,5-Trichlorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(3,4,5-Trichlorophenyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₂Cl₃N·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29075578 CAS-Nummer: 1853217-62-5 |