N-(2-Methylnaphthalen-1-yl)methanesulphonamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32122-1G
APOSOR32122-1GEA
1570
EUR
APOSOR32122-1G
N-(2-Methylnaphthalen-1-yl)methanesulphonamide, tech
N-(2-Methylnaphthalen-1-yl)methanesulphonamide
Formel:
C₁₂H₁₃NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03305382 CAS-Nummer: 860610-48-6 |