4-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321221-100MG
APOSOR321221-100MGEA
434
EUR
APOSOR321221-100MG
4-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₆ClNO·ClH Molecular Weight: 262,175 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD29075580 CAS-Nummer: 1020276-38-3 |