Methyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321222-250MG
APOSOR321222-250MGEA 46.4 EUR
APOSOR321222-250MG
Methyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride 97%
Methyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₇NO₂·ClH
Molecular Weight: 255.741 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02179141
CAS-Nummer: 936130-82-4