Methyl 2-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321223-100MG
APOSOR321223-100MGEA
84.1
EUR
APOSOR321223-100MG
Methyl 2-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride 97%
Methyl 2-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₇NO₂·ClH Molecular Weight: 255,741 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02179143 CAS-Nummer: 176526-08-2 |