N-(4-(Piperidin-4-yl)pyridin-2-yl)acetamide dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321226-100MG
APOSOR321226-100MGEA
434
EUR
APOSOR321226-100MG
N-(4-(Piperidin-4-yl)pyridin-2-yl)acetamide dihydrochloride 97%
N-(4-(Piperidin-4-yl)pyridin-2-yl)acetamide dihydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₇N₃O·2ClH Molecular Weight: 292,205 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29075585 CAS-Nummer: 1137950-00-5 |